Få mere at vide
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate, ACS reagent
Artikelnummer. 10462971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10462971 1 g Glasflaske 1g
10669273 5 g Glasflaske 5g
11964351 25 g Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10462971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411070010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tetrachloroauric(III) Acid Trihydrate, >-49.0% (Au), HAuCl4.3H2O, CAS Number-16961-25-4, Gold trichloride Acid Trihydrate, Chloroauric Acid Trihydrate, 1g, Orange, 393.83, ACS Reagent, GHS Signal Word: Danger | CAS: 16961-25-4 | AuCl4H | 339.77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16961-25-4
Molekylær formel AuCl4H
Molekylvægt (g/mol) 339.77
InChI nøgle VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn trichlorguldhydrochlorid
SMIL Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloroauric(III) Acid Trihydrate
Farve Orange
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 g
Lineær formel HAuCl4·3H2O
Merck Index 15,212
Synonym Chloroauric Acid Trihydrate, Gold trichloride Acid Trihydrate
Opløselighedsinformation Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 393.83
Procent renhed ≥49.0% (Au)
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.