Få mere at vide
Tetrachloroauric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrachloroauric Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3 |
| Formel vægt | 337.8498 |