Få mere at vide
Tetrachloro-p-benzoquinone, 99%
Artikelnummer. 10606642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10606642 100 g Plastflaske 100g
10502811 250 g Plastflaske 250g
10512811 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213561000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-75-2
Molekylær formel C6Cl4O2
Molekylvægt (g/mol) 245.86
MDL nummer MFCD00001594
InChI nøgle UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrachlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachloro-p-benzoquinone
Smeltepunkt >290°C
Flammepunkt >100°C
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6Cl4(=O)2
Mængde 100 g
Beilstein 07, 636
Fieser 01,125; 02,66; 03,46; 04,75
Merck Index 15, 2078
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,sparingly soluble in ccl4,cs2 and chloroform,practically insoluble in cold petroleum ether and,cold alcohol
Formel vægt 245.88
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloro-p-benzoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.