Få mere at vide
Tetrachloro-BPF, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrachloro-BPF |
| CAS | 3933-88-8 |
| Molekylær formel | C13H8Cl4O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4,4'-Methylenebis(2,6-dichlorophenol) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl4O2/c14-8-2-6(3-9(15)12(8)18)1-7-4-10(16)13(19)11(17)5-7/h2-5,18-19H,1H2 |
| SMIL | Oc1c(Cl)cc(Cc2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-4-[(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.01 |
| Formel vægt | 335.9278 |