Få mere at vide
Tetracarbonyldi-^m-chlorodirhodium(I), Rh 50,1-52,9%
Artikelnummer. 11366058
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366058 0.25 g 0.25g
11356058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010547.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 14523-22-9 | C4Cl2O4Rh2 | 388,75 g/mol
Det bruges i vid udstrækning som et kemikalie til forskningsformål såvel som det fungerer som et biokemisk stof til proteomisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14523-22-9
Molekylær formel C4Cl2O4Rh2
Molekylvægt (g/mol) 388.75
MDL nummer MFCD00135610
InChI nøgle FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
IUPAC navn bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium)dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium(I), Rh 50.1-52.9%
Smeltepunkt 121 °C
Mængde 0.25 g
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i organisk eller ikke-vandig opløsningsmiddel.
Formel vægt 388.76
Fysisk form Krystallinsk