Få mere at vide
Tetracarbonyldi-μ-chlorodirhodium(I), 97%
Artikelnummer. 10563561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563561 250 mg Glasflaske 250mg
10042580 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197602500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 14523-22-9 | C4Cl2O4Rh2 | 388,75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14523-22-9
Molekylær formel C4Cl2O4Rh2
Molekylvægt (g/mol) 388.75
MDL nummer MFCD00135610
InChI nøgle FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
IUPAC navn bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium)dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Smeltepunkt 121,0 °C
Farve Brun til rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (ex. Rh)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [Rh(CO)2Cl]2
Mængde 250 mg
FN nummer 2811
Merck Index 15, 8312
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler (undtagen alifatiske kulbrinter)
Formel vægt 388.76
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Needles