Få mere at vide
Tetracaine, TRC
Artikelnummer. 30418688
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30418688 5 g
1 options
Artikelnummer. 30418688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2913385G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetracaine
CAS 94-24-6
Molekylær formel C15 H24 N2 O2
Mængde 5 g
Synonym Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester (8CI), 2-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate, Amethocaine, Ametop, Anetain, Butylocaine, Contralgin, Fissucain, Intercain, Laudocaine, Medicaine, Medihaler-Tetracaine, Meethobalm, Metraspray, Mucaesthin, Pontocaine, Rexocaine, Tetracaine, Uromucaesthin, β-Dimethylaminoethyl p-N-butylaminobenzoate, β-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
SMIL CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethyl 4-(butylamino)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 264.36
Formel vægt 264.1838