Få mere at vide
Tetracaine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30457952
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457952 4 x 25 mg
30051064 25 mg
17949609 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457952 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0504.0200254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tetracaine N-Oxide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracaine N-Oxide
CAS 55750-02-2
Analyt- eller komponentnavne Tetracaine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H24 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tetracaine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O3/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)20-12-11-17(2,3)19/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC[N+](C)(C)[O-]
IUPAC navn 2-[4-(butylamino)benzoyl]oxy-N,N-dimethylethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 280.36
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 280.1787 g/mol