Få mere at vide
Tetracaine, Mikromol™
Artikelnummer. 18043850
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18043850 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043850 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3473.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tetracaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracaine
CAS 94-24-6
Analyt- eller komponentnavne Tetracaine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H24 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester (8CI), 2-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate, Amethocaine, Ametop, Anetain, Butylocaine, Contralgin, Fissucain, Intercain, Laudocaine, Medicaine, Medihaler-Tetracaine, Meethobalm, Metraspray, Mucaesthin, Pontocaine, Rexocaine, Tetracaine, Uromucaesthin, beta-Dimethylaminoethyl p-N-butylaminobenzoate, beta-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
SMIL CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethyl 4-(butylamino)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 264.36
Mængde 250 mg
Formel vægt 264.1838 g/mol