Få mere at vide
Tetracaine, LoGiCal
Artikelnummer. 30460082
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460082 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460082 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3473.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracaine
CAS 94-24-6
Analyt- eller komponentnavne Tetracaine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H24 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester (8CI), 2-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate, Amethocaine, Ametop, Anetain, Butylocaine, Contralgin, Fissucain, Intercain, Laudocaine, Medicaine, Medihaler-Tetracaine, Meethobalm, Metraspray, Mucaesthin, Pontocaine, Rexocaine, Tetracaine, Uromucaesthin, beta-Dimethylaminoethyl p-N-butylaminobenzoate, beta-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethyl 4-(butylamino)benzoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 264.36
Mængde 10 mg
Formel vægt 264.1838 g/mol