Få mere at vide
Tetracaine, 98%
Artikelnummer. 15771759 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15771759
Brand: Thermo Scientific Acros 460821000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 94-24-6 | C15H24N2O2 | 264.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C15H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 264.36
InChI nøgle GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5411
ChEBI CHEBI:9468
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracaine
Smeltepunkt 43°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 264.36
Procent renhed 98%