Få mere at vide
Tetrabutylstannan, TRC
Artikelnummer. 30135632
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135632 10 g
30003735 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29129010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1461-25-2
Molekylær formel C16 H36 Sn
Molekylvægt (g/mol) 347.17
Synonym Stannane, tetrabutyl-, Tetrabutylstannane, NSC 22330, NSC 28131, NSC 65524, Tetra-n-butylstannane, Tetra-n-butyltin, Tetrabutyltin, Tetrabutyltin(IV)
IUPAC navn tetrabutylstannane
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutyltin
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
Formel vægt 348.1839