Få mere at vide
Tetrabutylstannane-d36, TRC
Artikelnummer. 30409780
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30409780 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30409780 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291292100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylstannane-d36
CAS 358731-92-7
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C16 2H36 Sn
Mængde 100 mg
Synonym Stannane','tetra(butyl-d9)- (9CI), Tetra-n-butyl-d36-tin, Tetrabutylstannane-d36, Tetrabutyltin-D36, Tetra(butyl-d9)stannane
InChI formel InChI=1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;/i4*1D2,2D3,3D2,4D2;
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn tetrakis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 383.39
Formel vægt 384.4099
Procent renhed >95