Få mere at vide
Tetrabutylphosphoniumhydroxid, 40 vægt% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955871 100 mL Plastflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 11955871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 395031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 DKK
    1014.94 DKK / 100ml
    Spare 35.06 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14518-69-5 | C16H37OP | 276.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS 14518-69-5, 7732-18-5
Smeltepunkt 15,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9990g/mL
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C16H37OP
MDL nummer MFCD00068456
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.999
Synonym tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
InChI nøgle DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylphosphanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 276.45
PubChem CID 84487
Formel vægt 276.44
Procent renhed 37,5 til 42,5 %
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylphosphonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.