Få mere at vide
Tetrabutylfosfhoniumhydroxid (40% i vand), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylphosphonium Hydroxide |
| CAS | 14518-69-5 |
| Molekylær formel | C16 H36 P . H O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (1:1), Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (8CI,9CI), Tetrabutylphosphonium hydroxide (6CI,7CI), Tetra-n-butylphosphonium hydroxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1 |
| SMIL | [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| IUPAC navn | tetrabutylfosfanium; Hydroxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.438 |
| Formel vægt | 276.258 |
| Vis mere |