Få mere at vide
Tetrabutylfosfhoniumhydroxid (40% i vand), TRC
Artikelnummer. 30425828
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30425828 1 g
1 options
Artikelnummer. 30425828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2825601G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylphosphonium Hydroxide
CAS 14518-69-5
Molekylær formel C16 H36 P . H O
Mængde 1 g
Synonym Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (1:1), Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (8CI,9CI), Tetrabutylphosphonium hydroxide (6CI,7CI), Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
InChI formel InChI=1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
SMIL [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylfosfanium; Hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 276.438
Formel vægt 276.258
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40 %