Få mere at vide
Tetrabutylphosphonium Chloride, TRC
Artikelnummer. 30455867
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455867 5 g
30449521 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3106705G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2304-30-5
Molekylær formel C16H36ClP
Molekylvægt (g/mol) 294.88
Synonym Cyphos 443P, Cyphos 443T, Cyphos IL 164, Hishicolin PX 4C, Tetra-n-butylphosphonium Chloride
IUPAC navn tetrabutylphosphanium;chloride
SMIL [Cl-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylphosphonium Chloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H36P.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 294.2243