Få mere at vide
Tetrabutylammoniumtribromid, TRC
Artikelnummer. 30414633
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30414633 50 g
1 options
Artikelnummer. 30414633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29126050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Tribromide
CAS 38932-80-8
Molekylær formel C16H36Br3N
Mængde 50 g
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Bromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium Tribromide
InChI formel InChI=1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Br[Br-]Br
Molekylvægt (g/mol) 482.18
Formel vægt 479.0398