Få mere at vide
Tetrabutylammonium Tetrafluoroborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 429-42-5 |
| Molekylær formel | C16H36BF4N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMIL | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC navn | tetrabutylazanium; Tetrafluororat |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.27 |
| Formel vægt | 329.2877 |