Få mere at vide
Tetrabutylammonium Tetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30454546
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30454546 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30454546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3107632.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Tetrafluoroborate
CAS 429-42-5
Molekylær formel C16H36BF4N
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn tetrabutylazanium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 329.27
Formel vægt 329.2877