Få mere at vide
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate, 98%
Artikelnummer. 10770585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10770585 5 g Glasflaske 5g
10123201 25 g Plastflaske 25g
10010951 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10770585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 353090050
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 429-42-5
Molekylær formel C16H36BF4N
Molekylvægt (g/mol) 329.27
MDL nummer MFCD00011634
InChI nøgle NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
PubChem CID 67932
IUPAC navn tetrabutylazanium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Navn note 95%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 04, III, 293
Formel vægt 329.28
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.