Få mere at vide
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat, 98%
Artikelnummer. 10010951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10010951 100 g Plastflaske 100g
10770585 5 g Glasflaske 5g
10123201 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10010951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 353091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 DKK
    1457.65 DKK / 100g
    Spare 212.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 429-42-5
Molekylær formel C16H36BF4N
Molekylvægt (g/mol) 329.27
MDL nummer MFCD00011634
InChI nøgle NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
PubChem CID 67932
IUPAC navn tetrabutylazanium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Navn note 95%
Smeltepunkt 156 °C til 163 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 04, III, 293
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, 1 g/10 ml methanol
Formel vægt 329.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver