Få mere at vide
Tetrabutylammoniumfosfat monobasisk opløsning 1,0 m i, H2O TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium Phosphate |
| Mængde | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 339.2538 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1.0 M |