Få mere at vide
Tetrabutylammoniumfosfat monobasisk opløsning 1,0 m i, H2O TRC
Artikelnummer. 30449216
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449216 10 mL
30454621 5 mL
30451522 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449216 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT31073510ML
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5574-97-0
Molekylær formel C16 H36 N . H2 P O4
Molekylvægt (g/mol) 339.45
Synonym Tetrabutylammonium Dihydrogen Phosphate, Tbap, Tetrabutylammonium Phosphate
IUPAC navn dihydrogen phosphate;tetrabutylazanium
SMIL Cccc[N+](Cccc)(Cccc)Cccc.Op(=O)(O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Phosphate
Mængde 10 mL
InChI formel InChI=1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Formel vægt 339.2538
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0 M
Produkttitel
Vælg et problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.