Få mere at vide
Tetrabutylammoniumphosphat monobasisk, 99%, HPLC-kvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569092 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10569092 5 g Glasflaske 5g
10249320 25 g Glasflaske 25g
13468558 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10569092 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 420160050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5574-97-0
Molekylær formel C16H38NO4P
Molekylvægt (g/mol) 339.46
MDL nummer MFCD00064526
InChI nøgle ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
PubChem CID 2735142
IUPAC navn dihydrogenphosphat;tetrabutylazanium
SMIL OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium phosphate monobasic
Navn note 99%
Absorbans (0.1% aq. soln.) (1 cm quartz cell), (0.1% aq. soln.) (1 cm quartz cell) at 0nm, 0.05 max. at 214nm, 0.1 max. at 210nm, 0.2 max. at 200nm
Smeltepunkt 148.0°C to 151.0°C
Farve Grå til sort
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3(CH2)3)4NH2PO4
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 339.45
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver