Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium phosphate monobasic |
| Navn note | 99% |
| Absorbans | (0,1 % vandig opl.) (1 cm kvartscelle), (0,1 % vandig opl.) (1 cm kvartscelle) ved 0 nm, 0,05 maks. ved 214 nm, 0,1 max ved 210 nm, 0,2 maks. ved 200 nm |
| Smeltepunkt | 148,0 °C til 151,0 °C |
| Farve | Grå til sort |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3(CH2)3)4NH2PO4 |
| Mængde | 25 g |
| Show More |