Få mere at vide
Tetrabutylammonium phosphate monobasic, 0.5M conc. in HPLC grade water, HPLC grade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10526412 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10526412 25 mL 25ml
10512204 100 mL 100ml
11935451 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10526412 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 420170250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100.0°C
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 7732-18-5
Fysisk form Løsning
Mængde 25 mL
Molekylær formel C16H38NO4P
Lineær formel (CH3(CH2)3)4NH2PO4
MDL nummer MFCD00064526
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
InChI nøgle ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn dihydrogenphosphat;tetrabutylazanium
Molekylvægt (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formel vægt 339.45
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.48 to 0.52M
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.01
Tæthed 1.0100g/mL