Få mere at vide
Tetrabutylammoniumfosfat monobasisk, 0,5 M koncentration i HPLC-kvalitetsvand, HPLC-kvalitet
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium phosphate monobasic |
| CAS | 5574-97-0, 7732-18-5 |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | C16H38NO4P |
| Lineær formel | (CH3(CH2)3)4NH2PO4 |
| MDL nummer | MFCD00064526 |
| Synonym | tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion |
| InChI nøgle | ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |