Få mere at vide
monobasisk tetrabutylammoniumphosphat, 0,4 M opløsning i acetonitril, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985451 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Codice prodotto. 11985451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 DKK
    1380.62 DKK / 100ml
    Spare 104.38 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 75-05-8
Smeltepunkt -48,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8280g/mL
Kogepunkt 81,0 °C til 82,0 °C
Flammepunkt 2 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C16H38NO4P
Lineær formel (CH3(CH2)3)4NH2PO4
MDL nummer MFCD00064526
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.828
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
InChI nøgle ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn dihydrogenphosphat;tetrabutylazanium
Molekylvægt (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Viskositet 0,35 pas (20 °C)
Formel vægt 339.45
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium phosphate monobasic, 0.4M solution in acetonitrile
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Consigli di prudenza
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.