Få mere at vide
Tetrabutylammonium Periodate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium Periodate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.HIO4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 433.1689 |