Få mere at vide
Tetrabutylammoniumperchlorat, 98%
Artikelnummer. 10761062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10761062 25 g Glasflaske 25g
10568902 100 g Glasflaske 100g
13458558 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761062 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420140250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 DKK
    514.65 DKK / 25g
    Spare 75.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341,917 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1923-70-2
Molekylær formel C16H36ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 341.917
MDL nummer MFCD00038722
InChI nøgle KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC navn tetrabutylazanium;perchlorat
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium perchlorate
Farve Hvid
Navn note Contains Max. 10% Water
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel (CH3(CH2)3)4NClO4
Formel vægt 341.91
Procent renhed ≥97.5%
Emballage Glasflaske
Oplysninger om nedbrydning 290°C
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver