Få mere at vide
Tetrabutylammoniumperklorat, Indeholder max. 10% vand 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10568902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10568902 100 g Glasflaske 100g
10761062 25 g Glasflaske 25g
13458558 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10568902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420141000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341.917 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1923-70-2
Molekylær formel C16H36ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 341.917
MDL nummer MFCD00038722
InChI nøgle KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC navn tetrabutylazanium;perchlorat
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium perchlorate
Farve Hvid
Navn note Contains Max. 10% Water
Lineær formel (CH3(CH2)3)4NClO4
Formel vægt 341.91
Procent renhed ≥97.5%
Emballage Glasflaske
Oplysninger om nedbrydning 290°C
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium perchlorate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.