Få mere at vide
Tetrabutylammoniumnitrat, 98%
Artikelnummer. 10617221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617221 25 g Glasflaske 25g
10696494 5 g Glasflaske 5g
10137333 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10617221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420130250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 DKK
    903.00 DKK / 25g
    Spare 32.00 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1941-27-1 | C16H36N2O3 | 304,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1941-27-1
Molekylær formel C16H36N2O3
Molekylvægt (g/mol) 304.46
MDL nummer MFCD00043202
InChI nøgle QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium nitrate, tetra-n-butylammonium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate, tetrabutylazanium nitrate, ammonium, tetrabutyl-, nitrate, n-n-n-tributyl-1-butanaminium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate 1:1, tetrabutylammonium ion nitrate, tetrabutylammoniumnitrate, acmc-209exx
PubChem CID 16027
IUPAC navn tetrabutylazanium;nitrat
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](=O)([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium nitrate
Navn note 98%
Smeltepunkt 116 °C til 120 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3(CH2)3)4NNO3
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <2%
Formel vægt 304.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.