Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium iodide |
| Smeltepunkt | 141 °C til 150 °C |
| Farve | Hvid til cremet |
| Antændelsesrest | 1% maks. |
| Tab ved tørring | 1% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4NI |
| Mængde | 25 g |
| Show More |
Safety and Handling
- Tetrabutylammonium iodide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.