Få mere at vide
Tetrabutylammonium Hydroxide Titrant, 0.4M in Water, HPLC Grade
Artikelnummer. p-195770 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10055680
Brand: Thermo Scientific 420121000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Absorbans (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium hydroxide titrant
Farve Ikke udpeget
Navn note 0.4M in Water
Lineær formel (CH3(CH2)3)4NOH
Beilstein 04, II, 634
Koncentration 0.37 to 0.43M
Fieser 05,645; 11,500
Tæthed 0.85
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC navn tetrabutylazaniumhydroxid
Formel vægt 259.47
Grad HPLC
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Flammepunkt >110°C
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.