Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydroxid Titrant, 0,4 m i vand, HPLC-kvalitet
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifica
| Absorbans | (1 cm celle vs. vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,15 maks. ved 420 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium hydroxide titrant |
| Farve | Ikke udpeget |
| Navn note | 0,4 M i vand |
| Lineær formel | (CH3(CH2)3)4NOH |
| Beilstein | 04, II, 634 |
| Koncentration | 0,37 til 0,43 M |
| Fieser | 05,645; 11,500 |
| Tæthed | 0.85 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.