Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydroxid Titrant, 0,4 m i vand, HPLC-kvalitet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10055680 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10055680 100 g Plastflaske 100g
10588322 500 g Plastflaske 500g
10023643 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10055680 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 420121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 DKK
    601.65 DKK / 100g
    Spare 108.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Absorbans (1 cm celle vs. vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,15 maks. ved 420 nm
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium hydroxide titrant
Farve Ikke udpeget
Navn note 0,4 M i vand
Koncentration 0,37 til 0,43 M
Tæthed 0.85
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3(CH2)3)4NOH
Mængde 100 g
Flammepunkt >110 °C
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Fysisk form Løsning
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
IUPAC navn tetrabutylazaniumhydroxid
Formel vægt 259.47
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.