Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydroxidopløsning, MP Biomedical
Artikelnummer. 11474441 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
11474441 50 mL
1 options
Artikelnummer. 11474441 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215210450
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tetrabutylammoniumhydroxidopløsning har en koncentration på 40% i H2O og er en faseoverførselskatalysator.
  • Bruges som hærdningsaccelerator for epoxyharpikser
  • Bruges også til fremstilling af dichlorcarben fra kloroform
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
Molekylvægt (g/mol) 259.48
MDL nummer MFCD00009425
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1, tetrabutylammonium hydroxide solution in water
PubChem CID 2723671
IUPAC navn tetrabutylazaniumhydroxid
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Hydroxide
Fysisk form Liquid
Mængde 50 mL
Emballage Glas
Tæthed 0,99 g/ml ved 25 °C (Lit.)
Grad Research
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% in H2O