Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium hydroxide solution |
| Lineær formel | (CH3CH2CH2CH2)4N(OH) |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN3267 |
| Beilstein | 3571228 |
| Formel vægt | 259.47g/mol |