Få mere at vide
Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% (1.5M) solution in water
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium hydroxide |
| Navn note | 40 wt.% Solution in Water |
| CAS | 2052-49-5, 7732-18-5 |
| Farve | Hvid til gul |
| Tæthed | 0.9950g/mL |
| Kogepunkt | >100.0°C |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | C16H37NO |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4NOH |
| MDL nummer | MFCD00009425 |
| Show More |
Safety and Handling
- Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.