Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydroxid, 40 vægtprocent (1,5 M) opløsning i vand
Artikelnummer. 10782601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782601 1 kg Plastflaske 1kg
10782791 50 g Plastflaske 50g
10459480 250 g Plastflaske 250g
10430364 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10782601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176610010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3755.00 DKK
    3492.59 DKK / 1kg
    Spare 262.41 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium hydroxide
Navn note 40 vægtprocent opløsning i vand
CAS 2052-49-5, 7732-18-5
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.9950g/mL
Kogepunkt >100,0 °C
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C16H37NO
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NOH
MDL nummer MFCD00009425
Mængde 1 kg
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Specifik vægtfylde 0.995
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylazanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formel vægt 259.46
Procent renhed 38 til 42% (samlet base)
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.