Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydroxid, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11458879 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11458879
Brand: Reagecon 3008300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 2052-49-5
Molekylær formel C16H37NO
MDL nummer MFCD00009425
Mængde 1 L
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1, tetrabutylammonium hydroxide solution in water
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylazaniumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.1M TETRABUTYLAMMONIUM HYDROXIDE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: TOLUENE, tetrabutylammonium hydroxide, METHANOL