Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydroxid 30-hydrat, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate |
| Smeltepunkt | 27.0°C to 30.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 95+% |
| IUPAC navn | tetrabutylazaniumtriacontahydrathydroxid |
| Formel vægt | 799.93 |
| Procent renhed | ≥95% |
| Emballage | Glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
- Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate