Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydroxid, 1 M opløsning i methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-195790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 ml
800 ml
2,5 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
800ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10410301
Brand: Thermo Scientific Acros 212911000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium hydroxide
Navn note 1M Solutionin Methanol
CAS 2052-49-5, 67-56-1
Kogepunkt 65.0°C
Smeltepunkt -98.0°C
Molekylær formel C16H37NO
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NOH
MDL nummer MFCD00009425
Tæthed 0.9100g/mL
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylazaniumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formel vægt 259.46
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.3775
Specifik vægtfylde 0.91
Mængde 100 ml
Flammepunkt 12°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H370-Forårsager organskader.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.