Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydroxid, 1M-opløsning i methanol, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 65,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium hydroxide |
| Smeltepunkt | -98,0 °C |
| CAS | 2052-49-5, 67-56-1 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | 12 °C |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.3775 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H370-Forårsager organskader.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.