Få mere at vide
Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol for non-aq.titr.
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium hydroxide |
| CAS | 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8500g/mL |
| Flammepunkt | 4°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C16H37NO |
| Lineær formel | [CH3(CH2)3]4NOH |
| Brydningsindeks | 1.3775 |
| MDL nummer | MFCD00009425 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H370-Forårsager organskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.