Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydroxid, 0,1N sol. i toluen/methanol for ikke-aq.titr.
Artikelnummer. 10551751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10551751 500 mL Glasflaske 500ml
10564721 100 mL Glasflaske 100ml
11955441 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10551751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123535000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 DKK
    1175.65 DKK / 500ml
    Spare 234.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tetrabutylammoniumhydroxid, 0,1 N sol. i toluen/methanol for ikke-aq.titr., Mængde: 500 ml, Emballage: Glasflaske, farveløs til gul, molekylvægt: 259,47, Beilstein: 04,II,634, CAS: 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1, Densitet: 0,8500 g/ml, EINECS-tal: 218-147-6 | CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium hydroxide
CAS 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8500g/mL
Flammepunkt 4 °C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H37NO
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NOH
Brydningsindeks 1.3775
MDL nummer MFCD00009425
Mængde 500 mL
Beilstein 04,II,634
Fieser 05,645; 11,500; 07,332
Specifik vægtfylde 0.85
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC navn tetrabutylazanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formel vægt 259.47
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.