Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, TRC
Artikelnummer. 30411289
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30411289 500 g
1 options
Artikelnummer. 30411289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT289220500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium Hydrogensulfate
CAS 32503-27-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 H36 N . H O4 S
Mængde 500 g
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Sulfate, Tetrabutyl-ammonium Sulfate, Tetrabutylammonium Hydrogen Sulfate, TBAHS-MB, Tetra-n-butylammonium Hydrogen Sulfate, Tetrabutylammonium Bisulfate, Tetrabutylammonium Hydrosulfate
InChI formel InChI=1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn hydrogensulfat; Tetrabutylazanium
Molekylvægt (g/mol) 339.5343
Formel vægt 339.2443
Procent renhed >95