Få mere at vide
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 99 %, for HPLC
Artikelnummer. 10588132 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10588132 50 g Glasflaske 50g
10095650 10 g Glasflaske 10g
10371351 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10588132 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 420100500
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 99 %, til HPLC, Emballage: Glasflaske, farveløs til hvid, kvalitet: HPLC, smeltepunkt: 168 grader. C til 172 grader. C, Molekylvægt: 339,53, Procents Renhed: 99% | CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32503-27-8
Molekylær formel C16H37NO4S
Molekylvægt (g/mol) 339.54
MDL nummer MFCD00011637
InChI nøgle SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC navn hydrogensulfat;tetrabutylazanium
SMIL OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Absorbans (0,005 M i vand) (1 cm celle mod vand), (0,005 M i vand) (1 cm celle mod vand) ved 0 nm, 0,02 maks. ved 260 nm, 0,03 maks. ved 230 nm, 0,05 maks. ved 210 nm, 0,05 maks. ved 220 nm, 0,15 maks. ved 200 nm
Smeltepunkt 168,0 °C til 172,0 °C
Farve Farveløs til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NHSO4
Mængde 50 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >50%.
Formel vægt 339.53
Procent renhed 99%
Grad HPLC
Fysisk form Krystaller eller pulver