Få mere at vide
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate, 99%, for HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10371351 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10371351 500 g Glasflaske 500g
10095650 10 g Glasflaske 10g
10588132 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10371351 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 420105000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 99%, til HPLC, ACROS Organics , Antal: 500 g, emballage: Glasflaske, farveløs til hvid, kvalitet: HPLC, Smeltepunkt: 168 grader C til 172 grader C, Molekylvægt: 339,53, Renhedsprocent: 99 %
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi, faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32503-27-8
Molekylær formel C16H37NO4S
Molekylvægt (g/mol) 339.54
MDL nummer MFCD00011637
InChI nøgle SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC navn hydrogensulfat;tetrabutylazanium
SMIL OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Absorbans (0.005M in water) (1 cm cell vs water), (0.005M in water) (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 230nm, 0.05 max. at 210nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Farve Farveløs til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)3]4NHSO4
Mængde 500 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Opløselighedsinformation Solubility in water: >50%
Formel vægt 339.53
Procent renhed 99%
Grad HPLC
Fysisk form Krystaller eller pulver